Fontos dokumentumok
8.00133
Sigma-Aldrich
Barbituric acid
for synthesis
Szinonimák:
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
200-658-0
NACRES:
NA.22
pH:
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
mp
250-252 °C (decomposition)
oldhatóság
11.45 g/L
térfogatsúly
720 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of pyrazolopyranopyrimidines: A study employed a Co-MOF@Ag(2)O nanocomposite as a nano-organic catalyst for the efficient one-pot synthesis of pyrazolopyranopyrimidines, highlighting its potential application in organic synthesis involving barbituric acid derivatives (Hootifard et al., 2023).
  • Optical and electrochemical characterization of organic dyes: Research on the optical, electrochemical, thermal, and theoretical properties of carbazole-derived organic dyes noted implications for the synthesis methods and applications of barbituric acid in dye chemistry, indicating advancements in material science (Naik et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150.00 °C - closed cup