Fontos dokumentumok
8.04512
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
for synthesis
Szinonimák:
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-626-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
1.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
640 °C
hatékonyság
2520 mg/kg LD50, oral (Rat)
13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.8-6.9 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 58 °C
sűrűség
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(CC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup