Fontos dokumentumok
P8001
Sodium phenylpyruvate
powder
Szinonimák:
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyruvic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)