G004698
HPLC Analysis of α-Methylbenzylamine Enantiomers (DANSYL Derivatives) on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: ethanol
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 3 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)