Fontos dokumentumok
726621
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Szinonimák:
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by BASF
Minőségi szint
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
liquid
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.0%
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
sűrűség
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- (S)-α-amino phosphonates
- N-{(S)-[cyclohexan-(S)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine and N-{(R)-[cyclohexan-(R)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine
- R-α-aminonitriles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.