Fontos dokumentumok
P0950000
Phenoxyethanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenoxyethanol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
sűrűség
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)