Fontos dokumentumok
1.09023
Millipore
GRIESS-ILOSVAY′S nitrite reagent
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.21
form
liquid
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
bacteria spp.
Általános leírás
Reagent solution for detecting microbial nitrite in order to identify nitrate-reducing microorganisms
Analízis megjegyzés
Appearance: clear, colourless to light pink
Sensitivity test: passes test
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)