Merck
73338
Supelco
Phenanthrene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Méret kiválasztása
100 MG
42 500,00 Ft
42 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
42 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
Beilstein:
1905428
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
42 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenanthrene, belonging to the class of polycyclic aromatic hydrocarbons, is formed from fossils and incomplete combustion of organic materials.[1] It is widely released into the environment from vehicular emissions, incomplete combustion of wood, coal, and oil burning, coke plants, steelworks and aluminum plants.[1]
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Phenanthrene may be used as certified reference material for the quantification of the analyte in biological matrices,[1] street dust,[2] and air samples[3] using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Development of a method for the determination of naphthalene and phenanthrene in workplace air using diffusive sampling and thermal desorption GC-MS analysis
Lindahl R, et al.
Annals of Occupational Hygiene, 55(6), 681-687 (2011)
Determination of lead, naphthalene, phenanthrene, anthracene and pyrene in street dust
Daran CA, et al.
International Journal of Environmental Science and Technology, 6(4), 663-670 (2009)
Determination of phenanthrene and hydroxyphenanthrenes in various biological matrices at trace levels using gas chromatography-mass spectrometry.
Grova N, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 29(3), 175-181 (2005)
Marino Marinković et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12679-12686 (2012-11-07)
Cellular stress responses are frequently presumed to be more sensitive than traditional ecotoxicological life cycle end points such as survival and growth. Yet, the focus to reduce test duration and to generate more sensitive end points has caused transcriptomics studies
Martin Holmstrup et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 370-376 (2013-10-08)
Interaction between effects of hazardous chemicals in the environment and adverse climatic conditions is a problem that receives increased attention in the light of climate change. We studied interactive effects of phenanthrene and drought using a test system in which
Cikkek
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.