Merck
W200611
Sigma-Aldrich
Acetic acid
≥99.5%, FCC, FG
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
FEMA-szám:
2006
Beilstein:
506007
EC-szám:
Európai Tanács szám:
0002
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.002
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
sour
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
eltarthatósági idő
Expiration date period - 5 years
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point ≥15.6 °C
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetic acid is an organic acid mainly used as a preservative, acidulating and flavoring agent. It is the main constituent of vinegar and pyroligneous acid. In combination with leavening agents, it produces carbon dioxide from sodium bicarbonate. Acetic acid is used as flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bender DA and Bender AE
Benders? Dictionary of Nutrition and Food Technology (1999)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
IgoeY Rs, et al
Dictionary of Food ingredients, 3-3 (1999)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 13-15 (1997)
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various