Fontos dokumentumok
70193
Staphylococcus Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
CHAPMAN-Agar, Staphylococcus Medium No. 110
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 5.0 g/L
gelatin, 30.0 g/L
lactose, 2.0 g/L
mannitol, 10.0 g/L
sodium chloride, 75.0 g/L
tryptone, 10.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?