Fontos dokumentumok
P2102
Pseudomonas agar base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
CFC Pseudomonas agar, base, CN-agar, Cetrimide nalidixic acid agar, base, PP Pseudomonas agar, base
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 11059:2009
according to ISO 13720:2010
according to ISO 16266:2006
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective for Pseudomonas spp.
Alkalmazás
Komponensek
Peptic digest of animal tissue, 16.00
Casein enzymic hyrolysate, 10.00
Potassium sulphate, 10.00
Magnesium chloride • 6H2O, 1.40
Agar, 11.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.