Fontos dokumentumok
30524
Staph ChromoSelect Agar Base, Modified
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
HiCrome™ Staphylococcus aureus Agar Base, modified
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 5.3 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
peptone special, 23.0 g/L
sodium chloride, 40.0 g/L
sodium pyruvate, 4.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Staphylococcus spp.
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Warning : Lithium Chloride is harmful. Avoid all bodily contact and inhalation of vapours. On contact with skin wash with plenty of water immediately.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)