Fontos dokumentumok
90923
MeReSa ChromoSelect Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
ChromoSelect Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Agar Base, MRSA Chromogen Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 13.0 g/L
chromogenic mixture, 5.3 g/L
sodium chloride, 40.0 g/L
sodium pyruvate, 5.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective and differential for Staphylococcus spp.
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.