Fontos dokumentumok
70188
Violet Red Bile Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
VRB Agar, VRBL-Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 4832:2006
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 12.0 g/L
bile salts, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
lactose, 10.0 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 7.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Protocols
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Általános útmutató az Enterobacteriaceae kimutatására és számbavételére az élelmiszerekben az EN-ISO 8523:1991 és az EN-ISO 4832:1991 szabvány szerint.