Fontos dokumentumok
1.10275
Millipore
GranuCult® VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar
acc. EP, USP, JP and ISO 21528, For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae
Szinonimák:
VRBG Agar. Violet Red Bile Glucose Agar. Crystal-violet neutral-red bile dextrose agar, VRBD-agar (Crystal-violet neutral-red bile dextrose agar) acc. to MOSSEL
About This Item
UNSPSC kód:
41106213
NACRES:
NA.74
Ügynökség
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
granular
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
39.5 g/L
térfogatsúly
720 kg/m3
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
enterobacteriaceae
Általános leírás
Violet Red Bile Dextrose Agar is a granulated selective medium recommended for detection and enumeration of Enterobacteriaceae, especially the bile tolerant gram-negative bacteria from non-sterile products and pharmaceutical preparations. The granules ensure rapid and uniform dissolution in water, prevent clumping of the medium, and inhalation of the airborne powder. Pancreatic digest of gelatin and yeast extract provide nitrogenous compounds and other nutrients essential for bacterial metabolism. This media is selective due to the presence of the inhibitors, bile salts, and crystal violet. Crystal violet inhibits gram-positive organisms. The neutral red indicator helps to detect dextrose fermentation. Dextrose fermenting strains produce red colonies with pink-red halos in the presence of neutral red. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium in the medium.
Alkalmazás
Violet Red Bile Dextrose Agar is recommended for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae from pharmaceutical products.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Protocols
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben tette közzé a felülvizsgált EN ISO 21528-1 és EN ISO 21528-2 szabványokat.