Fontos dokumentumok
40689
Millipore
Violet Red Bile Agar acc. GB
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
VRB-Agar, VRBA, VRBL-Agar, Violet Red Bile Lactose Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.74
Ügynökség
according to GB 4789.3-2016
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
bile salt or No.3 bile salt, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
lactose, 10 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
coliforms
Alkalmazás
A selective medium for the detection and enumeration of coliform organisms, especially the Coli-aerogenes-group in water, milk and other dairy products.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 41.5 g in 1 litre of distilled water and let it sock for 5 minutes. Bring to boil and distribute into plates or tubes. Sterilization at 121°C for 15 minutes is optional, but if the medium is to be used on the same day of preparation it need to be sterilized. No sterilization improves the recovery of the stressed microorganisms.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)