Fontos dokumentumok
62087
Levine EMB Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Eosin methylene Blue Lactose Agar according to Levine, Levine’s Eosin Methylene Blue Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.0 g/L
eosin yellowish, 0.4 g/L
lactose, 10.0 g/L
meat peptone, 10.0 g/L
methylene blue, 0.065 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Candida spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
selective and differential for coliforms
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.