83059
Peptone from potatoes
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from vegetable
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
potato
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥9.5%
izzítási maradék
≤22%
veszteség
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C)
oldhatóság
H2O: 2%, slightly turbid to turbid, yellow to brownish-yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.