70164
Meat extract
suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
bovine heart (
)
Minőségi szint
Ügynökség
USP
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
amino-nitrogen, 3.5-4.5%
total nitrogen (N), 11.5-12.5%
koncentráció
≤7% Cl- (as NaCl)
szennyeződések
coagulable protein, none detected
izzítási maradék
≤18%
veszteség
≤6% loss on drying
pH
6.0-7.0 (2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, yellow to brown
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.