Fontos dokumentumok
1.02239
Millipore
Casein Peptone
Pancreatic digest of casein from bovine milk, solid form, suitable for biotechnology and microbiology
Szinonimák:
Peptone from casein pancreatically digested, Fermtech base materials for biotechnology
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
293-428-4
NACRES:
NA.74
product name
Peptone from casein pancreatically digested, free from sulfonamide antagonists, suitable for microbiology
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
form
solid
oldhatóság
800 g/L
térfogatsúly
490 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder. Characteristic, not rotten smell.
pH-value (5 %; water): 5.0 - 6.0
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 13.8 - 15.8 %
Amino nitrogen (as N): 4.7 - 6.7 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 5.0 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 6.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1