Fontos dokumentumok
P1192
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, suitable for biotechnology and microbiology
Szinonimák:
Pepticase®
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.85
Terméknév
Pepticase®, suitable for microbiology
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
powder
nitrogén analízis
≥4.0% amino, ≥11.0% total
veszteség
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
alkalmazás(ok)
microbiology
Alkalmazás
Tryptic digest with excellent solubility and clarity of solution. Especially good for preparation of thioglycollate media.
Jogi információk
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)