Fontos dokumentumok
D139459
4-(Dimethylamino)benzoic acid
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic acid, p-(Dimethylamino)benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-(Dimethylamino)benzoic acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
241-243 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?