Fontos dokumentumok
67619
6-Benzylaminopurine
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
6-BAP, BA, N6-Benzyladenine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bean sprouts by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI), and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Leaves of Stevia rebaudiana (Bertoni) from plants cultivated under chilling stress conditions by ESI-LC with Fourier Transform (FT)-Orbitrap, ESI-LC coupled to triple quadrupole mass spectrometry (QqQ-MS) with multiple reaction monitoring (MRM) detection, and multivariate data analysis.
- Seaweed and algae extracts by high performance LC with photodiode array detection (PDA).
Kiszerelés
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?