Fontos dokumentumok
200241
Sigma-Aldrich
6-Benzylaminopurine
Plant cell division factor.
Szinonimák:
6-Benzylaminopurine, Benzyladenine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H11N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
2 M NaOH: 40 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Plant cell division factor. Stimulates Ca2+ influx (Km = 1 nM) by moss protoplasts. Reported to induce positive inotropic effects through activation of P2-purinergic receptors. When complexed with copper, catalyzes molecular oxygen dismutation at physiological pH.
Plant cell division factor. Stimulates Ca2+ influx (Km = 1 nM) by moss protoplasts. When complexed with copper, catalyzes molecular oxygen dismutation at physiological pH.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Km = 1 nM in stimulating Ca2+ influx
Primary Target
P2-purinergic receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Froldi, G., et al. 1999. Planta Med.65, 245.
Schumaker, K.S., and Gizinski, M.J. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 10937.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3