Merck
32354
Supelco
Kasugamycin hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-O-[2-Amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-D-chiro-inositol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H25N3O9 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
415.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
Általános leírás
Chemical structure: aminoglycoside
Kasugamycin hydrochloride is an aminoglycoside antibiotic used in the inhibition of both Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits protein biosynthesis and prevents the incorporation of amino acids into the protein. It is used as a crop protection agent in controlling rice blast, grey mold, leaf spot and black rot.
Alkalmazás
Kasugamycin hydrochloride may be used as a reference standard in the determination of kasugamycin hydrochloride in commercial formulations using high-performance capillary electrophoretic coupled with an ultraviolet-visible light detector (HPCE-UV/Vis).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High-performance capillary electrophoretic method for the determination of antibiotic fungicide kasugamycin in formulated products.
Lo C-C and Hsiao M-Y
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(8), 2231-2234 (1996)
The Pesticide Encyclopedia (2014)