Fontos dokumentumok
61749
Lauryl sulfate Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Lauryl Casein peptone Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to GB 4789.3-2016
according to ISO 4831:2006
according to ISO
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
casein peptone, 20 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for Salmonella spp.
selective for coliforms
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOTZDAYCYVMXPC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Recommended by the "Schweizerisches Lebensmittelbuch" 5th ed., chapter 56A.
The difference to Cat. No. 17349 is that Casein Peptone is used (instead of Tryptose)
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.