Fontos dokumentumok
681806
Ammonium lauryl sulfate solution
~30% in H2O
Szinonimák:
Ammonium dodecyl sulfate, Dodecyl sulfate ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
koncentráció
~30% in H2O
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.374
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)