Fontos dokumentumok
C6158
Crystal Violet
≥90% purity anhydrous basis, ACS reagent, powder
Szinonimák:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Crystal Violet, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% anhydrous basis
Forma
powder
veszteség
≤7.5% loss on drying
szín
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 g/L at 27 °C
sűrűség
1.19 g/cm3 at 20 °C
Abszorpció
passes test
alkalmasság
passes test for sensitivity as indicator
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?