Fontos dokumentumok
56718-U
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.007 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
H × külső átmérő × belső átmérő
1.0 m × 1/16 in. × 0.007 in.
Minőségi szint
szín
black band
Általános leírás
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)