103686BC
mEHEC® Broth
Dehydrated culture medium for selective enrichment of pathogenic bacteria in selected foods
Szinonimák:
Modified Enterohemorrhagic Escherichia coli Broth
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
eltarthatósági idő
6‑36 mo.
kiszerelés
pkg of (0.5 kg and 10 kg)
pH
7.0 ±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
Escherichia coli H7 STEC
Escherichia coli non-O157
Escherichia coli (Enterohemorrhagic)
Salmonella sp
WGK
WGK 3