Fontos dokumentumok
65009BC
Millipore
SimPlate® Device
BioControl, Quantitative counting method using Binary Detection Technology
Szinonimák:
SimPlate Trays, Sleeve of 20 Trays
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.85
form
solid
eltarthatósági idő
2‑5 yr
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 65009-20
tárolási körülmény
dry media
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
SimPlate® Binary Detection Technology combines proprietary media and a patented plating device to provide fast and accurate quantitative results for key groups of indicator organisms. Defined substrates incorporated into the media are utilized to detect multiple enzymes and redox reactions associated with the target organisms resulting in chromogenic or fluorescent changes to the media, providing easy-to-read results. Because SimPlate® relies on these key reactions rather than the formation of a colony, results are available days faster than conventional culture methods.
Alkalmazás
SimPlate® Device is a quantitative counting method that provides rapid, easy-to-interpret results in food and environmental matrices that are challenging for other rapid methods. SimPlate® tests have been validated by international standards (AOAC/MicroVal)
Tulajdonságok és előnyök
Reduce Costs
  • Faster Results
  • Fewer Dilutions
  • Easy to Prepare
Simplify Procedures
  • Easy-to-Read Results
  • Less Interference
  • Single Plate Results
Komponensek
1 package of 20 trays
Kompatibilitás
AssureSwab sampling device alone will not detect bacterial colonies. It must be used with plating systems such as SimPlate.
Tesztelési mód
Binary Detection Technology®
Egyéb megjegyzések
For use with SimPlate (66002BC, 66003BC, 66004BC, 66005BC, 66006BC, 66007BC, 66008BC, 66009BC)
Jogi információk
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • SimPlate Base/Tray
  • SimPlate Lid
  • Absorbent, Sterile
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerbiztonság és a minőségirányítás kulcsfontosságú részét képezik. Tudjon meg többet a kórokozókat és romlást okozó szervezeteket lefedő vizsgálatok széles skálájáról.