Fontos dokumentumok
58384
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
725SNR, volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
stainless steel needle (point style 3)
tűméret
22 ga (blunt tip)
Jellemzők
needle type SN (special needle)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80765
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
250 μL
kompatibilitás
for sampling Valco VISF-2
for use with Rheodyne
for use with SSI
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)