20682
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 701N 10UL PT#3 EA
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
stainless steel needle (point style 3)
tűméret
26s ga (blunt tip)
Jellemzők
needle type SN (special needle)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80383
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with Rheodyne 701SNR
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)