Fontos dokumentumok
20740-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
LTN Fixed-Needle 1000 Series TM=["GASTIGHT"] Syringe
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22 ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81317
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
1 mL
kompatibilitás
for use with Hamilton 1001LTN (fixed needle)
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)