Fontos dokumentumok
32745
Malachite Green oxalate salt
for microscopy, crystalline, S. No.: 754
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Basic Green 4
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
form
crystalline
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
S. No.: 754
mp
144-150 °C
oldhatóság
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1450 at 609-619 nm in water
≥300 at 420-430 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
927.00 g/mol - the mass of 2 mol malachite green + 2 mol monohydrogen oxalate + 1 mol dihydrogen oxalate, or
463.50 g/mol - the mass of 1 mol malachite green + 1 mol monohydrogen oxalate + 0.5 mol dihydrogen oxalate
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3