Fontos dokumentumok
A4043
Azure B
Dye content, ≥89%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
About This Item
Javasolt termékek
product name
Azure B, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥89%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark green
mp
205-210 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
fluoreszcencia
λex 648 in ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3