Fontos dokumentumok
B5388
Brilliant Cresyl Blue ALD
Dye content, ≥60%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
3-Amino-7-(diethylamino)-2-methylphenoxazin-5-ium (T-4)-tetrachlorozincate (2:1), Brilliant Blue C, Brilliant Cresyl blue
About This Item
Javasolt termékek
product name
Brilliant Cresyl Blue ALD, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥60%
oldhatóság
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
WGK
WGK 3