Fontos dokumentumok
55561
Aucubin
analytical standard
Szinonimák:
Aucuboside, Rhimantin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@]1([H])C(CO)=C[C@H]2O
InChI
1S/C15H22O9/c16-4-6-3-8(18)7-1-2-22-14(10(6)7)24-15-13(21)12(20)11(19)9(5-17)23-15/h1-3,7-21H,4-5H2/t7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJWJHRPNHPHBRN-FKVJWERZSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?