Fontos dokumentumok
G4796
Genipin
≥98% (HPLC), powder, insulin stimulator
Szinonimák:
Methyl (1S,2R,6S)-2-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Genipin, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: ≥25 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in chemosensitivity assay
- in the preparation of recombinant human (rh)-odontogenic ameloblast-associated protein (ODAM) -impregnated collagen gel and in vitro mineralization assay
- in genipin gel preparation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to InsR for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research