Fontos dokumentumok
219916
Sigma-Aldrich
Hydroxy naphthol blue disodium salt
ACS reagent
Szinonimák:
disodium;3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
About This Item
Lineáris képlet:
C20H12N2O11S3Na2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
598.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
powder, crystals or granules
technika/technikák
titration: suitable
pH
7.9
mp
274 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
2.130 g/cm3
λmax
650 nm
alkalmasság
passes test for determination of calcium
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Hydroxy naphthol blue disodium salt is a chemical compound belonging to the class of azo dyes commonly used as a pH indicator.It exists as small blue crystals. Hydroxy naphthol blue is suitable for the quantification of metal leaching in metal affinity chromatography. It changes color at pH range 12-13 from blue to reddish pink, in the presence of calcium ions and to deep blue in the presence of disodium ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Food Chemicals Codex, Volumes 2-3
Food Chemicals Codex, 2-3 null