Merck
496847
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde solution
50 wt. % in H2O, 98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.416
bp
99 °C
sűrűség
1.106 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The product is a 50 wt.% solution of tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde in water.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)