Fontos dokumentumok
54704
Supelco
Multielement standard solution 5 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Szinonimák:
ICP Multi-Element Standard Solution 5
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
minőség
in 10% nitric acid
összetétel
Ag, 10 mg/L
Al, 10 mg/L
Ba, 10 mg/L
Be, 10 mg/L
Bi, 10 mg/L
Ca, 100 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 10 mg/L
Cs, 10 mg/L
Cu, 10 mg/L
Fe, 100 mg/L
Ga, 10 mg/L
In, 10 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 10 mg/L
Mg, 10 mg/L
Mn, 10 mg/L
Mo, 10 mg/L
Na, 100 mg/L
Ni, 10 mg/L
Pb, 10 mg/L
Rb, 10 mg/L
Sr, 10 mg/L
Tl, 10 mg/L
V, 10 mg/L
Zn, 10 mg/L
koncentráció
in 10% HNO3
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Elkészítési megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dokumentumtár megtekintése
Metal and metalloid multi-elementary ICP-MS validation in whole blood, plasma, urine and hair: reference values
Goulle P-J, et al.
Forensic Science International, 153, 39-44 (2005)