Fontos dokumentumok
90243
Supelco
Multielement standard solution 1 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Szinonimák:
ICP Multi-Element Calibration Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
minőség
in 10% nitric acid
összetétel
Ag, 10 mg/L
Al, 50 mg/L
B, 50 mg/L
Ba, 10 mg/L
Bi, 100 mg/L
Ca, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 50 mg/L
Cu, 10 mg/L
Fe, 10 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 50 mg/L
Mg, 10 mg/L
Mn, 10 mg/L
Mo, 50 mg/L
Na, 50 mg/L
Ni, 50 mg/L
Pb, 100 mg/L
Sr, 10 mg/L
Tl, 50 mg/L
Zn, 10 mg/L
koncentráció
in 10% HNO3
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Multielement standard solution 1 has been used in the analysis of pollutants like trace elements in water using total reflection x-ray fluorescence (TXRF) method and inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).
Elkészítési megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The development of TXRF method and its application on the study of trace elements in water at SSRF
Wang.LL, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 375, 49-55 (2016)
Haibo Wang et al.
PLoS biology, 17(6), e3000292-e3000292 (2019-06-11)
Despite the broad-spectrum antimicrobial activities of silver, its internal usage is restricted, owing to the toxicity. Strategies to enhance its efficacy are highly desirable but rely heavily on the understanding of its molecular mechanism of action. However, up to now