Fontos dokumentumok
CRM48775
Supelco
EPA VOC Mix 1
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    sec-Butylbenzene
    tert-Butylbenzene
    Chlorobenzene
    2-Chlorotoluene
    4-Chlorotoluene
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Propylbenzene
    o-Xylene
    p-Xylene
    Összes mutatása (11)
Figyelmeztetés
Danger
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C