51844
Multielement standard solution 4 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Szinonimák:
Multi-element reference solution 4 for ICP
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
minőség
in 10% nitric acid
összetétel
Al, 40 mg/L
As, 40 mg/L
B, 100 mg/L
Ba, 40 mg/L
Be, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 20 mg/L
Cu, 20 mg/L
Fe, 100 mg/L
Mn, 10 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 40 mg/L
Se, 100 mg/L
Tl, 100 mg/L
V, 40 mg/L
Zn, 100 mg/L
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
Related Categories
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Advanced Preconcentration Techniques for Trace Metal Analysis: Research employing Schiff base functionalized silica gel demonstrated enhanced preconcentration and separation of metals like Cu, Ni, and Cd from pharmaceutical and water samples, leveraging IC multi-element standards for calibration. This method is crucial for ensuring compliance with pharmaceutical quality control standards and environmental safety regulations (Tokay and Bağdat, 2022).
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?