Fontos dokumentumok
1.15474
Supelco
ICP multi-element standard solution I
(19 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Szinonimák:
Nota 1 A
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Trace element analysis in bovine semen: This research utilizes inductively coupled plasma mass spectrometry to determine trace elements in bovine semen samples, showcasing the versatility of ICP multi-element standard solutions in diverse biotechnological applications and quality control processes (Aguiar et al., 2012).
  • Development of slurry introduction method for antibiotics: The development of a new slurry introduction method for multi-element analysis of antibiotics highlights the application of ICP multi-element standard solutions in enhancing pharmaceutical research methodologies, particularly in the measurement of elemental composition in complex matrices (Zachariadis and Michos, 2007).
Analízis megjegyzés
Ag (Silver): 50 mg/l
Al (Aluminium): 100 mg/l
B (boron): 15 mg/l
Ba (barium): 5 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Bi (bismuth): 200 mg/l
Cd (cadmium): 20 mg/l
Co (cobalt): 20 mg/l
Cr (chromium): 25 mg/l
Cu (Copper): 20 mg/l
Fe (iron): 15 mg/l
Ga (Gallium): 150 mg/l
In (Indium): 200 mg/l
Mn (Manganese): 5 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Pb (lead): 200 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Tl (Thallium): 400 mg/l
Zn (Zinc): 20 mg/l
Egyéb megjegyzések
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3