Fontos dokumentumok
1.10714
Supelco
ICP multielement standard V
for wavelength calibration Certipur®
Szinonimák:
ICP multielement reference standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
0.2 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.024 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Al (Aluminium): 20 mg/l
As (arsenic): 20 mg/l
B (boron): 2 mg/l
Ba (barium): 2 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cd (cadmium): 2 mg/l
Cr (chromium): 2 mg/l
Cu (Copper): 2 mg/l
Fe (iron): 2 mg/l
Hg (Mercury): 5 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
Li (Lithium): 2 mg/l
Mg (Magnesium): 1 mg/l
Mn (Manganese): 1 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 5 mg/l
P (Phosphorus): 10 mg/l
Pb (lead): 20 mg/l
Sc (Scandium): 1 mg/l
Se (Selenium): 20 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Te (Tellurium): 20 mg/l
Ti (Titanium): 2 mg/l
y (Yttrium): 1 mg/l
Zn (Zinc): 2 mg/l
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)