49596
Multielement standard solution 3 for ICP
TraceCERT®, in 5% nitric acid
Szinonimák:
ICP multielement standard solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
minőség
in 5% nitric acid
összetétel
Ca, 2000 mg/L
K, 200 mg/L
Mg, 400 mg/L
Na, 1000 mg/L
koncentráció
in 5% HNO3
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Multi-elemental Analysis of Cerebrospinal Fluid: This study utilized Multielement Standard Solution 3 for ICP to perform direct multi-elemental analysis of cerebrospinal fluid, demonstrating its efficacy in medical diagnostics and bioanalysis (Li et al., 2023).
- Lanthanoid Analysis in Seawater: Employing Multielement Standard Solution 3 for ICP, this method enhanced the analysis of lanthanoids in seawater, highlighting its importance in marine chemistry and environmental monitoring (Soto-Jiménez et al., 2022).
- Standards Preparation for Particulate Matter Analysis: This application involved preparing ashless cellulose paper standards with Multielement Standard Solution 3 for ICP to determine multi-element concentrations in airborne fine particulate matter, underlining its application in air quality monitoring and public health (Qiao et al., 2021).
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1