Fontos dokumentumok
258598
4-Ethoxyphenol
99%
Szinonimák:
Hydroquinone monoethyl ether
Teszt
99%
Forma
solid
bp
121 °C/9 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?