Merck
87086
Supelco
Tetracontane
analytical standard
Szinonimák:
n-Tetracontane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)38CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
563.08
Beilstein:
1800152
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
80-83 °C
80-84 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetracontane may be used as internal standard in the quantitative determination of hydrocarbons in soil samples, using gas chromatography coupled with flame ionization detector(GC-FID).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Manual for Soil Analysis - Monitoring and Assessing Soil Bioremediation (2005)